Merck
C5888
Sigma-Aldrich
Cholesteryl hemisuccinate cyclohexylammonium salt
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, Cholesteryl hydrogen succinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H50O4 · C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
585.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
SMILES string
CC(C)CCCC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(=O)CCC(O)=O