Saltar a
C5533
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Collagen from human placenta
Sinónimos:
Colágeno de tipo 4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human placenta
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Colágeno from human placenta, Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human placenta
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
storage temp.
−20°C
General description
Todas las moléculas de colágeno están compuestas por tres cadenas polipeptídicas dispuestas en una conformación de triple hélice, con una estructura primaria consistente fundamentalmente en un motivo repetitivo de glicina en cada tercera posición y prolina o 4-hidroxiprolina precediendo con frecuencia el residuo de glicina. El colágeno de tipo IV aparece sólo en las membranas basales y contiene hasta seis cadenas alfa genéticamente distintas. Los colágenos de tipo IV se encuentran en las membranas basales y son proteínas reticulantes. Está codificado por seis genes diferentes: colágeno tipo IV α1 (COL4A1), COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5 y COL4A6. Los genes COL4A1 y COL4A2 se han cartografiado en el cromosoma 13q34 humano. Las proteínas codificadas por los dos genes comparten un 45 % de homología. Contienen un dominio no colagenoso (NC1), un dominio colagenoso de triple hélice y repeticiones Gly-Xaa-Yaa en común. Los genes COL4A3 y COL4A4 están localizados en el cromosoma humano 2q36.3. En los tejidos, los colágenos de tipo IV están presentes como procolágenos.
Application
El colágeno de la placenta humana se ha utilizado:
  • Para solubilizar la matriz extracelular destinada a la funcionalización de la superficie.
  • Para inducir diferenciación de las células endoteliales [1] y de las células pluripotentes de rata.
  • Como adherente en ensayos de migración/invasión celular.
  • Para evaluar los efectos bioeléctricos de la quinina sobre las células epiteliales de las vías respiratorias.
  • Para estudiar la toxicidad selectiva de péptidos líticos de lentivirus biotecnológicos.
  • En ensayos de agregación de partículas para la detección rápida de receptores de fibronectina, fibrinógeno y colágeno en Staphylococcus aureus.
  • En un análisis de unión del colágeno dependiente de magnesio durante la caracterización de los antígenos asociados a tumores pulmonares humanos.
Biochem/physiol Actions
El colágeno de tipo IV mantiene la división y el crecimiento celulares. La secreción anómala del colágeno afecta a la formación de la membrana basal. En el cáncer de estómago está sobrexpresado el gen del colágeno tipo IV, α1 (COL4A1). Una mutación en COL4A1 contribuye a las hemorragias intracerebrales en adultos y niños. La enfermedad cerebrovascular es consecuencia de mutaciones en COL4A1 y COL4A2. Se ha observado que el colágeno tipo IV desempeña un papel clave en la angiogénesis, las enfermedades neurológicas y las metástasis.
Durante el desarrollo, el colágeno IV está ubícuamente distribuido en las membranas basales. Durante el proceso de maduración, esta red es parcialmente sustituida de una manera muy específica de tejido, lo que define la estructura y la función de la membrana basal. Se ha demostrado que el colágeno IV se une a plaquetas, hepatocitos, queratinocitos, células endoteliales, mesangiales y pancreáticas, y a algunas células tumorales.
La lesión tisular en la enfermedad autoinmunitaria síndrome de Goodpasture se debe a autoanticuerpos patógenos dirigidos contra la cadena α3 del colágeno IV. Mutaciones en el gen COL4A5 están asociadas con el síndrome de Alport
Preparation Note
Es un polvo liofilizado que puede reconstituirse en ácido acético 5 M estéril, PBS o agua a 1 mg/ml. Una disolución de PBS será estable durante como mínimo un año a -20°C. Se preparó mediante una modificación del método de extracción con pepsina de Niyibizi, C. et. al
Other Notes
El colágeno se clasifica en una serie de distintos tipos desde el punto de vista estructural y genético. Nosotros utilizamos la nomenclatura propuesta por Bornstein y Traub. Tenga cuidado de no confundir las designaciones de tipo Sigma con los tipos de clasificación de colágeno reconocidos
Disclaimer
Este producto debe conservarse desecado a -20°C y retendrá la actividad en esas condiciones durante 3 años.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
234154234149C9791
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
-
biological source
bovine (calf) skin
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solution
form
solution
form
solid
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
solubility
-
solubility
-
solubility
0.1 M acetic acid: 1 mg/mL (Allow to stir at room temperature 1-3 hours until dissolved.)
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
binding specificity
-
binding specificity
-
binding specificity
Peptide Source: Fibronectin
, Peptide Source: Laminin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colágeno from human placenta
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, is there going to be protein loss if I filter-sterilise this product?
    1 answer
    1. Sterile filtration of reconstituted collagen can cause protein loss. To sterilize stock solutions, use dialysis in 0.25% acetic acid with 0.5% chloroform. Alternatively, coated surfaces may be sterilized using ultraviolet light or rinsing with 70% ethanol. Please see the link below to access additional technical information:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
  2. I want to know its molecular weight.
    1 answer
    1. This product is a collagen Type IV, which contains up to 6 distinct a-chains. The molecular weight may be quite variable and is not determined on a lot-to-lot basis. Historical investigations reveal 3 bands on SDS-PAGE gels with corresponding molecular weights as follows:
      Band 1: 102 - 104 kDa
      Band 2: 157 - 162 kDa
      Band 3: 178 - 181 kDa
      In addition, the Merck Index reports a molecular weight of 130 kDa and the CRC reports a molecular weight of 95 kDa or greater.
      (Merck Index, 11th ed., p. 387, #2476 / CRC-Collagen, vol. I, Biochemistry, 140 (1988))
      Helpful?
  3. Hi, I have several questions about collagen coating. 1.when we dissolve the collagenIV powder in 0.5M acetic acid, can it be stored at -30 degree? 2. When we dilute the collagen stock with 0.25% acetic acid, how long can i store it at 4 degree?
    1 answer
    1. Solutions of 1 -2 mg/mL collagen in 0.5M acetic acid should be stable for at least 1 year at -20°C.
      Collagen solutions stored at 2-8°C should remain stable only for a few days up to 1 week.
      Helpful?
  4. Goodmorning, I noticed that in the upper instructions it is stated to use acetic acid but below it seems to be also possible to use water/PBS. What holds true? And is the powder itself stable?
    1 answer
    1. As mentioned on the product page under 'Preparation Note'' in the DESCRIPTION section, this lyophilized powder can be reconstituted in sterile 0.5 M acetic acid, water, or PBS to a concentration of 1 mg/mL. The product is tested for solubility in acetic acid at 1 mg/mL. The powder is not assigned an expiration date. It is assigned a retest schedule of every 3 years and is quite stable if stored properly.
      Please see the link below to review the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville, VA
    • Reviews 2
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Functional protein for primary cell culture
    I ordered this product as recommended by a protocol for use in a plate coating buffer for primary cell culture. It is a functional protein and supports epithelial cell growth.
    Helpful?