Merck
C5392
6-Cyanopurine
~90%
Sinónimos:
6-Purinecarbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3N5
Número CAS:
Peso molecular:
145.12
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-005-3
MDL number:
Assay:
~90%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~90%
form
powder
mp
186-189 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C6H3N5/c7-1-4-5-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,(H,8,9,10,11)
InChI key
NHYQQYMSESLQDX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Cyanopurine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)