Merck
C5384
Cholesteryl heptadecanoate
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-heptadecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-heptadecanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H78O2
Número CAS:
Peso molecular:
639.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
InChI key
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)