Merck
C5312
Cloroformo
ACS reagent, spectrophotometric grade, passes test for dithizone test, ≥99.8%
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
EC Number:
200-663-8
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent, spectrophotometric grade
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
contains
0.5-1% ethanol as stabilizer
impurities
Acetone and aldehyde, passes test (limit 0.005%), Acid and chloride, passes test, Free chlorine (Cl), passes test, Substances darkened by sulfuric acid, passes test
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Pb: ≤0.05 ppm
suitability
passes test for dithizone test
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloroformo
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)