Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
EC Number:
231-415-7
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721505
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebp
221-224 °C
density
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?