Saltar a
C4987
Ceramide phosphorylethanolamine
≥98% (TLC), phosphosphingolipid, powder
Oferta disponible
Sinónimos:
1-(2-Aminoethly)-phosphoryl-ceramide, Cer-PE, N-Acyl-Sphingosylphosphorylethanolamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 529,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H77N2O6P
Peso molecular:
689.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
US$ 529,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ceramide phosphorylethanolamine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ceramide phosphorylethanolamine is a phosphosphingolipid. It maintains the structural framework of the plasma membrane, aids in the formation and functioning of plasma membrane lipid rafts, cell signaling and transduction events. Ceramide phosphorylethanolamine modulates various cellular processes, like growth, differentiation, apoptosis and angiogenesis.
Biochem/physiol Actions
Sphingolipid with ethanolamine base, found in insect membranes.
Ceramide phosphorylethanolamine is a sphingolipid with sphingoid base backbones. It is found in the rumen protozoan Entodinium caudatum , in the pupae of the green bottle fly, Lucilia Caesar, in adult housefly, Musca domestica and in few Mesogastropodoid snails.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
427572567706860652P
description
≥98% (TLC)
description
A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL.
description
Contains primarily nervonic and stearic acids.
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P, powder
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform/methanol (2:1): soluble
solubility
methanol: 1 mM
solubility
ethanol: 1 mg/mL, chloroform: 5 mg/mL, acetic acid: 5 mg/mL
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)