Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N4O2 ·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
296.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
mol wt
296.75
packaging
pkg of 5 mg
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(Nc2nccc(NCCO)n2)cc1
InChI
1S/C13H16N4O2.ClH/c1-19-11-4-2-10(3-5-11)16-13-15-7-6-12(17-13)14-8-9-18;/h2-7,18H,8-9H2,1H3,(H2,14,15,16,17);1H
InChI key
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cardiogenol C hydrochloride is a cardiomyogenesis inducer in embryonic stem cells.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| mol wt 296.75 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| packaging pkg of 5 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 9 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?