Merck
C4567
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
Sinónimos:
laboratory storage, plastic storage box, Nalgene 7131-0001, benchtop tube storage, tube holder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 7131-0001
Feature:
Holds up to 6 x 1000 mL bottles
Material:
high-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
high-density polyethylene
feature
Holds up to 6 x 1000 mL bottles
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7131-0001
L × W × H
15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
General description
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
With removable foam inserts to protect six bottles. With inserts removed, carrier accommodates Unwire test tube racks, square bottles etc. Sturdy enough to hold six full 1-liter bottles.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)