Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 231,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CCl)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11ClN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI key
SUIPVTCEECPFIB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?