C-43080
NCCD Reagent
2 ml
About This Item
Productos recomendados
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Quality
Preparation Note
Storage and Stability
Subculture Routine
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.