Saltar a
C4192
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
Sinónimos:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2210-0065, plastic canister, plastic container
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 342,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Material:
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
US$ 342,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2817C2692C3817
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
15 L (4 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)