C3735
Cytochrome P450 human
1A1 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Formulario
solution
actividad específica
≥4 units/pmol enzyme
mol peso
45-60 kDa
envase
vial of 0.5 nmol
técnicas
activity assay: suitable
solubilidad
water: soluble
idoneidad
suitable for molecular biology
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CYP1A1(1543)
Descripción general
Cytochrome P450 (CYP) enzymes are a family of enzymes that are encoded by the P450 genes. These enzymes are membrane bound hemoproteins. that are mainly found in the liver’s endoplasmic reticulum.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)