C3722
C.B.I. supplement
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Clostridium botulinum.
Componentes
Composition: (per vial)
Cycloserine: 125.00 mg
Sulfamethoxazole: 38.00 mg
Trimethoprim: 2.00 mg
Cycloserine: 125.00 mg
Sulfamethoxazole: 38.00 mg
Trimethoprim: 2.00 mg
Reconstitución
Sufficient for 500 ml medium
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)