Saltar a
C3666
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
Isoelectric focusing marker, pI 5.4
Sinónimos:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 407,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Número CE:
US$ 407,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of ~1 mg protein
pI 
5.4
solubility
deionized water: soluble, clear to slightly hazy, colorless (Dissolve vial contents in 0.25mL of deionised water.)
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Dissolve in 0.25mL of deionized water. The solution is colorless, clear to slightly hazy.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C6653C2273C5024
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
deionized water: soluble, clear to slightly hazy, colorless (Dissolve vial contents in 0.25mL of deionised water.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of ~1 mg protein
packaging
-
packaging
vial of 5 mg
packaging
-
pI 
5.4
pI 
6.6
pI 
-
pI 
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)