Saltar a
C3187
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
mol wt
6,500-45,000 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Packaging
Each vial contains 0.5 mL of a solution of five colored dye conjugated proteins.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)