Coelenterazine fcp (C1305) can be reconstituted in methanol at 1 mg/ml. A 1mg/ml solution is 0.00239 M (or 2.39 mM). To obtain a 1 M solution, you need to dissolve 417.48 g of product in 1 liter of solvent.
C3105
Coelenterazine fcp
≥95% (HPLC), solid
Sinónimos:
8-(cyclopentylmethyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN-fcp
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Coelenterazine fcp, solid
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
solubilidad
methanol: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccc(F)cc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H24FN3O2/c26-19-9-5-17(6-10-19)14-22-25(31)29-15-23(18-7-11-20(30)12-8-18)27-21(24(29)28-22)13-16-3-1-2-4-16/h5-12,15-16,27,30H,1-4,13-14H2
Clave InChI
OLXXULUJSSTXSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
How do I reconstitute Coelenterazine fcp (C1305) and what is the molarity of the solution obtained?
1 answer-