Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 167,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 540,00 |
Acerca de este artículo
US$ 167,00
Nombre del producto
Cholesteryl 3β-N-(dimethylaminoethyl)carbamate hydrochloride, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H/t23-,25+,26+,27-,28+,29+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
ISXSJGHXHUZXNF-LXZPIJOJSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P, powder | description ≥98% (TLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay ≥95% | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?