Merck
C2646
Copper(II) nitrate hydrate
Sinónimos:
Cupric nitrate hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Cu(NO3)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
187.56 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-838-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)