Saltar a
C2154
CAPSO sodium salt
Sinónimos:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H18NO4SNa
Número CAS:
Peso molecular:
259.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2278C2632T0647
description
-
description
≥99% anhydrous basis (titration)
description
≥99%
description
≥99% (titration)
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
assay
≥99% anhydrous basis (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
-
useful pH range
7.7-9.1
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)