Merck
C1938
5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one
Sinónimos:
3α-Hydroxy-6-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 6-Ketolithocholic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)