C1862
Anti-Coilin antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone pδ, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
pδ, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~80 kDa by SDS-PAGE
reactividad de especies
human
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COIL(8161)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- cell microinjection
- fluorescence imaging
- indirect immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)