Saltar a
C1671
Chlorprothixene hydrochloride
Sinónimos:
2-Chloro-9-(3-dimethylaminopropylidene)thioxanthene hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18ClNS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
352.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-289-3
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
InChI key
YWKRLOSRDGPEJR-KIUKIJHYSA-N
Gene Information
General description
Chlorprothixene is a neuroleptic drug, which belongs to thioxanthene group. It has anticholinergic effects. Chlorprothixene might be associated with obstructive jaundice and parkinsonism. It is used to treat psychosis.
Application
Chlorprothixene hydrochloride has been used to study its exposure effects on learning and memory of rats.
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor antagonist; blocks a subset of GABAA receptors in rat cortex that is also blocked by clozapine; thioxanthine antipsychotic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorprothixene hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)