Saltar a
C132
N-Vanillylnonanamide
Sinónimos:
Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27NO3
Número CAS:
Peso molecular:
293.40
EC Number:
219-484-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2144300
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Vanillylnonanamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)