C1305
Cafestol acetate
≥98%
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OCC1(O)CC23CCC4c5ccoc5CCC4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C22H30O4/c1-14(23)26-13-22(24)12-21-9-5-17-16-7-10-25-18(16)6-8-20(17,2)19(21)4-3-15(22)11-21/h7,10,15,17,19,24H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3
Clave InChI
PTGGVIKFNQSFBY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?