Merck
C1259
Chorismic acid barium salt from Enterobacter aerogenes
≥55%
Sinónimos:
trans-3-([1-Carboxyethenyl]oxy)-4-hydroxy-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8BaO6
Número CAS:
Peso molecular:
361.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
concentration
≥55%
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Ba].O[C@@H]1C=CC(=C[C@H]1OC(=C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba.2H/c1-5(9(12)13)16-8-4-6(10(14)15)2-3-7(8)11;;;/h2-4,7-8,11H,1H2,(H,12,13)(H,14,15);;;/t7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
JFTBXNPYKNMOHD-MVYICHOISA-N
Application
Chorismic acid is used as a precursor for a number of important biological compounds synthesized via the shikimate pathway such as the aromatic amino acids tyrosine and phenylalanine, indole, ubiquinone, 2,3-dihydroxybenzoic acid (DHB), and para-aminobenzoate (pABA).
Intermediate in the biosynthesis of aromatic amino acids via the shikimate pathway.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)