Merck
C1244
CHM-1 hydrate
≥99% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-(2-fluorophenyl)-6,7-methylenedioxy-2-4-quinolone hydrate, NSC 656158
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10FNO3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
283.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Fc1ccccc1C2=CC(=O)c3cc4OCOc4cc3N2
InChI
1S/C16H10FNO3.H2O/c17-11-4-2-1-3-9(11)12-6-14(19)10-5-15-16(21-8-20-15)7-13(10)18-12;/h1-7H,8H2,(H,18,19);1H2
InChI key
KIAVGSCBJYDTIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CHM-1 possess antimitotic and antiangiogenic antitumor activity.
CHM-1 possess antimitotic,antiangiogenic and antitumor activity. It is a potent and selective antitumor agent in human hepatocellular carcinoma. CHM-1 induces apoptosis, and it binds tubulin and inhibits tubulin polymerization.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)