C-12375
Human Cardiac Fibroblasts (HCF)
500,000 cryopreserved cells
Sinónimos:
HCF cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human heart (ventricles)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(fibroblast)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cardiovascular diseases
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Contenido relacionado
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.