Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 926,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 3.630,00 |
Acerca de este artículo
US$ 926,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
General description
Cellulose azure is an insoluble cellodextrin together with water soluble reactive dye.
Application
Cellulose Azure has been used as a substrate for determining cellulase activity. It has also been used as a supplement in Modified Melin-Norkrans (MMN) medium for determining the lignocellulolytic activity of the fungi.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description cellulase substrate | description acid washed, from spruce, suitable for column chromatography | description 26.0-33.0% (Methoxy group (dry basis)), meets USP testing specifications, viscosity: 1,500 cP | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?