Merck
C1049
(+)-Calcium L-tartrate hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4O6Ca · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
188.15 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-621-5
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C4H6O6.Ca/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
GUPPESBEIQALOS-ZVGUSBNCSA-L
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)