Merck
C0897
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
Sinónimos:
Citrate oxaloacetate lyase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-740-7
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥0.20 unit/mg solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
mol wt
>5 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae has been used in the digestion of low molecular weight human milk fraction (>5 kDa referred to as 5kF).
Biochem/physiol Actions
Citrate lyase is found in several microorganisms and catalyzes the first step of citrate degradation, forming acetate and oxaloacetate. The enzyme contains 3 polypeptide subunits, α-subunit (a transferase), β-subunit (acyl lyase) and γ-subunit (acyl-carrier protein).
Physical form
Lyophilized powder containing bovine serum albumin, sucrose, and MgSO4
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of citrate to oxalacetate per min at pH 7.6 at 25 °C.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)