C0867
Anti-CRTH2 (GRP44) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Chemoattractant Receptor-homologous Molecule expressed on TH2 Cells, Anti-Putative G-Protein Coupled Receptor 44
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43 kDa by calculation
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
western blot: 1:500-1:1,000 using CRTH2-transfected Jurkat cells
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GPR44(11251)
mouse ... Gpr44(14764)
rat ... Gpr44(309212)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)