Merck
C0788
Z-Leu-Leu-Glu β-naphthylamide
≥98%, powder
Sinónimos:
Cbz-LLE β-naphthylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H44N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
632.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C35H44N4O7/c1-22(2)18-29(38-34(44)30(19-23(3)4)39-35(45)46-21-24-10-6-5-7-11-24)33(43)37-28(16-17-31(40)41)32(42)36-27-15-14-25-12-8-9-13-26(25)20-27/h5-15,20,22-23,28-30H,16-19,21H2,1-4H3,(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,41)
InChI key
MIYHULQEZFNUGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the glutamylpeptidyl-peptide hydrolase activity of the 20S proteasome (multicatalytic proteinase complex).
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)