C0743
Anti-Calsequestrin-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CALMITINE, Aspartactin, CASQ1, Calsequestrin- skeletal muscle isoform
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, bovine (predicted), human (predicted)
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract of rat skeletal muscle S1 fraction
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASQ1(844)
mouse ... Casq1(12372)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)