C0434
Chorionic gonadotropin human
lyophilized powder, from human pregnancy urine
Sinónimos:
Choriogonin, HCG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human pregnancy urine
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
lyophilized powder
potencia
~13,000 I.U. per mg
mol peso
37.9 kDa
impurezas
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubilidad
water: 2 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CGA(1081)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Ligadura / enlace
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?