Saltar al contenido
C0293
Cytidine-2-14C
aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
243.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
aqueous solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
Packaging
serum bottle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)