Seleccione un Tamaño
US$ 614,00
US$ 614,00
Acerca de este artículo
Saltar a
material
PC membrane
description
cellGrade(TM) plus
sterility
sterile
packaging
pack of 48 ea
manufacturer/tradename
BRAND 782846
size
6 well
pore size
3 μm
binding type
non-treated surface
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type - |
| material PC membrane | material PC membrane | material PET membrane | material PC membrane |
| pore size 3 μm | pore size 8 μm | pore size 8 μm | pore size 0.4 μm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename BRAND 782846 | manufacturer/tradename BRAND 782866 | manufacturer/tradename BRAND 782876 | manufacturer/tradename BRAND 782806 |
| size 6 well | size 6 well | size 6 well | size 6 well |
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BR782846-48EA | 04061831847338 |