Documentos clave
BM991.8406.02
B Medical L400, Lab Refrigerator
Lab Refrigerator
Sinónimos:
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiales
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
4-15 °C temp. range
Al × An × P
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
capacidad
15.927 ft3
peso
427.7 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Premium - Upright, Mid-Size Laboratory Refrigerator
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" Touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
Aplicación
Laboratory Refrigeration
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)