BM0012
BMS-191095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3R,4S)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, (3R-trans)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-Benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, BMS 191095 hydrochloride
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1(C)OC2=CC=C(C#N)C=C2[C@H](N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@H]1O.[H]Cl
InChI
1S/C22H21ClN4O2.ClH/c1-22(2)21(28)20(17-11-14(12-24)3-8-18(17)29-22)27(13-19-25-9-10-26-19)16-6-4-15(23)5-7-16;/h3-11,20-21,28H,13H2,1-2H3,(H,25,26);1H/t20-,21+;/m0./s1
Clave InChI
TZLMTXNZECPICU-JUDYQFGCSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)