Documentos clave
BAF199220001
Bel-Art® Pestle for 1.5 mL Microcentrifuge Tubes
round PTFE conical bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiales
round PTFE bottom
stainless steel shaft
eje diám.
3.2 mm
Descripción general
Stainless steel shaft 3.2mm (1/8") diameter can be hand held or mounted in motorized chuck.
Homogenize samples in common size microcentrifuge tubes
  • PTFE pestle available with round or flat tip
  • Designed to fit most 1.5 ml tubes
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1