Merck
B9760
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H50N8O10 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
767.27
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H50N8O10.ClH/c1-7-18(2)28(42-33(50)52-34(4,5)6)31(49)41-23(12-13-26(44)45)29(47)38-17-25(43)40-22(9-8-14-37-32(35)36)30(48)39-20-10-11-21-19(3)15-27(46)51-24(21)16-20;/h10-11,15-16,18,22-23,28H,7-9,12-14,17H2,1-6H3,(H,38,47)(H,39,48)(H,40,43)(H,41,49)(H,42,50)(H,44,45)(H4,35,36,37);1H
InChI key
CTKOXUOHQOJPNV-UHFFFAOYSA-N
General description
A sensitive and specific fluorogenic substrate for factor Xa.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)