B9680
Bay u9773
≥98% (HPLC), oil
Sinónimos:
6(R)-(4-Carboxyphenylthio)-5(S)-hydroxy-7(E),9(E),11(E),14(Z)-eicosatetraenoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
white
solubility
DMSO: >25 mg/mL
ethanol: >25 mg/mL
originator
Bayer
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](Sc1ccc(cc1)C(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C27H36O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(28)15-14-17-26(29)30)33-23-20-18-22(19-21-23)27(31)32/h6-7,9-13,16,18-21,24-25,28H,2-5,8,14-15,17H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-13+/t24-,25+/m0/s1
InChI key
PKJINWOACFYDQN-RBVMPENBSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?