Merck
B9276
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl octanoate
≥98%
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19BrClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
372.68
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
InChI key
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)