Merck
B9258
2-Bromoetilamina hydrobromide
Sinónimos:
Bromuro de 2-aminoetilo hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BrCH2CH2NH2 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
204.89
EC Number:
219-924-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3607605
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
170-175 °C (lit.)
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoetilamina hydrobromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)