Saltar a
B9041
Butyl-Sepharose 4 Fast Flow
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 568,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
US$ 568,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
suspension
Quality Segment
extent of labeling
~50 μmol per mL gel
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix activation
epoxy
matrix attachment
ether
particle size
45-165 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Butyl Sepharose is used in affinity chromatography, hydrophobic interaction media, separation media and resins. Butyl-Sepharose has been used to study inflammatory diseases.
Physical form
Suspensión en 20% de etanol acuoso
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GE17-0980-10GE17-0980-01GE17-0978-02
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
form
suspension
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix activation
epoxy
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)