Merck
B8263
Benzphetamine hydrochloride
Sinónimos:
N-Benzyl-N,α-dimethylphenethylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
275.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
226-489-2
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21N.ClH/c1-15(13-16-9-5-3-6-10-16)18(2)14-17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3;1H/t15-;/m0./s1
InChI key
ANFSNXAXVLRZCG-RSAXXLAASA-N
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Biochem/physiol Actions
Adrenergic receptor agonist; CNS stimulant.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzphetamine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)