Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 198,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
442.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C2CC(=O)Nc3c2cc(Br)c4ccccc34
InChI
1S/C22H20BrNO4/c1-26-18-8-12(9-19(27-2)22(18)28-3)15-11-20(25)24-21-14-7-5-4-6-13(14)17(23)10-16(15)21/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI key
KPOXOTVERMGJQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-B345TTQ is a non-cytotoxic inhibitor of α4 integrin paxillin interaction.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description >98% (HPLC) | description - |
| form powder | form liquid |
| assay >98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color colorless |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?