Merck
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein/REAXYS Number:
1711700
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c