Saltar a
B6893
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Sinónimos:
β-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO6
Número CAS:
Peso molecular:
311.33
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCc2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)