Merck
B5005
Sigma-Aldrich
Behenoyl chloride
≥99%
Sinónimos:
Docosanoyl chloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)20COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
359.03
Beilstein:
1792888
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
≥99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
Clave InChI
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
Envase
Sealed ampule.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)